Learn More
1-Dodecino, TRC
Código de producto. 30352461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352461 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30352461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26273510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyne
CAS 765-03-7
Fórmula molecular C12H22
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Nombre IUPAC dodec-1-inon
Peso molecular (g/mol) 166.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1722