Learn More
1-Dodecino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012870 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10269493 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10012870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-03-7
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00008960
Clave InChI ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
Nombre IUPAC dodec-1-inon
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -19°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9C∽CH
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 261
Gravedad específica 0.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.