Learn More
1-Dodecino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347915 25 g 25 g
11337915 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02977.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dodecino se utilizaba en la síntesis de nanopartículas estables de rutenio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con polvos metálicos pesados y agentes oxidantes. Almacenar a una temperatura de 2 a 8 °C, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-03-7
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00008960
Clave InChI ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
Nombre IUPAC dodec-1-inon
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyne
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.779
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Beilstein 1741320
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 97%