Learn More
Ácido 1-dodecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386729 10 g 10 g
11376729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26259.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5137-70-2 | C12H27O3P | 250.32 g/mol
1-Dodecylphosphonic acid is used as tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-dodecilfosfónico se usa como ajuste de la energía superficial, la humectación y la función de trabajo de los óxidos metálicos.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5137-70-2
Fórmula molecular C12H27O3P
Peso molecular (g/mol) 250.32
Número MDL MFCD00015832
Clave InChI SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, dodecyl, n-dodecanephosphonic acid, dodecane phosphonic acid, 1-dodecanephosphonic acid, n-dodecyl phosphonic acid, dodecyl-phosphonic acid, 1-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-dodecyl, n-dodecylphosphonicacid
PubChem CID 78816
Nombre IUPAC ácido dodecilfosfónico
SMILES CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecylphosphonic acid
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.31
Porcentaje de pureza 95%