Learn More
1-Dodecilamina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462917 100 g 100 g
11472917 500 g 500 g
11468750 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15515.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la dodecilamina se utilizó en la preparación de nuevos complejos surfactantes de cobre (II). Se utiliza como catalizador y agente de plantilla en el proceso sol-gel para la fabricación de esferas submicrónicas monodispersas de vidrio mesoporoso bioactivo.
Solubilidad
soluble en agua (78 mg/l 25 °C).
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-22-1
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.36
Número MDL MFCD00008154
Clave InChI JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
Nombre IUPAC dodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecylamine
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 0.802
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.05 mm)
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 100 g
Número UN UN3259
Beilstein 1633576
Información de solubilidad Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.36
Porcentaje de pureza ≥98%