Learn More
Bromuro de (1-dodecil)trifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442467 10 g 10 g
11452467 50 g 50 g
11462467 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14295.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15510-55-1
Fórmula molecular C30H40BrP
Peso molecular (g/mol) 511.53
Número MDL MFCD00031546
Clave InChI NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
PubChem CID 84955
ChEBI CHEBI:82638
Nombre IUPAC dodecyltriphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3581921
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.54
Porcentaje de pureza ≥98%