Learn More
Cloruro de 1-dodeciltrimetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459046 100 g 100 g
11439046 5 g 5 g
11449046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17924.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263.894 g/mol
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dodeciltrimetilamonio funciona como decapante, estabilizador de espuma y loción bactericida. Se utiliza en la producción de revestimientos, plásticos, pinturas, caucho y tinta, como agente antiestático y catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-00-5
Fórmula molecular C15H34ClN
Peso molecular (g/mol) 263.894
Número MDL MFCD00041974
Clave InChI DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼237°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 3915951
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9
Porcentaje de pureza 97%