Learn More
Cloruro de 1-dodeciltrimetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439046 5 g 5 g
11449046 25 g 25 g
11459046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263.894 g/mol
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dodeciltrimetilamonio funciona como decapante, estabilizador de espuma y loción bactericida. Se utiliza en la producción de revestimientos, plásticos, pinturas, caucho y tinta, como agente antiestático y catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-00-5
Fórmula molecular C15H34ClN
Peso molecular (g/mol) 263.894
Número MDL MFCD00041974
Clave InChI DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼237°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 3915951
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride