Learn More
Bromuro de (1-dodecil)trimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de (1-dodecil)trimetilamonio se utiliza como tensioactivo, como emulsionante de caucho y asfalto y como agente antiestático de fibra sintética. Actúa como tensioactivo iónico y útil en la preparación de nanopartículas de oro junto con dodecilsulfato de sodio. También se usa como decapante de pintura y estabilizador de espuma. Se emplear para preparar el bromuro de dodeciltrimetilamonio. Mediante el uso de conductimetría, mediciones de densidad y dispersión de neutrones de ángulo pequeño, se usa para estudiar la formación de micelas en la mezcla de agua y dimetilsulfóxido. Además, es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide |
| Punto de fusión | ∼245°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 3597463 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.35 |
| Porcentaje de pureza | 99% |