Learn More
Bromuro de (1-dodecil)trimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469652 10 g 10 g
11479652 50 g 50 g
11489652 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469652 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10761.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.348 g/mol
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-dodecil)trimetilamonio se utiliza como tensioactivo, como emulsionante de caucho y asfalto y como agente antiestático de fibra sintética. Actúa como tensioactivo iónico y útil en la preparación de nanopartículas de oro junto con dodecilsulfato de sodio. También se usa como decapante de pintura y estabilizador de espuma. Se emplear para preparar el bromuro de dodeciltrimetilamonio. Mediante el uso de conductimetría, mediciones de densidad y dispersión de neutrones de ángulo pequeño, se usa para estudiar la formación de micelas en la mezcla de agua y dimetilsulfóxido. Además, es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-94-4
Fórmula molecular C15H34BrN
Peso molecular (g/mol) 308.348
Número MDL MFCD00011767
Clave InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 3597463
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.35
Porcentaje de pureza 99%