Learn More
Isocianato de 1-dodecilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348086 1 g 1 g
11353017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13380.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4202-38-4 | C13H25NO | 211.349 g/mol
1-Dodecyl isocyanate, is incorporated in AZT analogue preparation through it use ine the synthesis of carbodiimides from phosphinimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 1-dodecilo se incorpora en la preparación analógica AZT una vez utilizado en la síntesis de carbodiimidas a partir de fosfiniminas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4202-38-4
Fórmula molecular C13H25NO
Peso molecular (g/mol) 211.349
Número MDL MFCD00041744
Clave InChI YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
PubChem CID 77873
Nombre IUPAC 1-isocianatododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecyl isocyanate
Densidad 0.877
Punto de ebullición 157°C to 161°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 1774823
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.35
Porcentaje de pureza 98%