Learn More
1-dodeceno, TRC
Código de producto. 30374008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374008 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30374008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494629500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Fórmula molecular C12 H24
Cantidad 500 mg
Sinónimo Alpha-dodecene, 1-Undecylethylene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC dodec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 168.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1878