Learn More
1-dodeceno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327350 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30327350 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA13061500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Nombres de analitos o componentes 1-Dodecene
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H24
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC dodec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 168.32
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,1878 g/mol