Learn More
1-Dodecanol, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Dodecanol |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1984 |