Learn More
1-Dodecanol, TRC
Código de producto. 17982405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982405 5 g 5 g
30132507 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5254605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12 H26 O
Peso molecular (g/mol) 186.33
Sinónimo 1-Dodecanol (9CI, ACI), Dodecyl alcohol (8CI), 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxydodecane, Adol 10, Adol 11, Adol 12, Alfol 12, C 1214N, Conol 1275, Conol 20P, Conol 20PP, Epal 12, Hainol 12SS, K 20, K 20 (alcohol), Kalcohl 20, Kalcohl 2098, Kalcol 2098, Lauric alcohol, Laurinic alcohol, Lauryl 24, Lauryl alcohol, Lipocol L, Lorol C 12, Lorol C 12/98, n-Dodecan-1-ol, n-Dodecyl alcohol, NAA 42, Nacol 12-96, Nacol 12-99, NSC 3724, Pisol, S 1298, Sipol L 12, Siponol 25, Siponol L 2, Siponol L 5
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1984