Learn More
1-dodecanol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16389227 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16389227 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16389227 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
1-dodecanol112-53-81000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 112-53-8, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H26O
Número MDL MFCD00004753
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 186.34
PubChem CID 8193
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28878
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio