Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15691180 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15691180 1 L Poly Bottle 1 litro
15611190 250 mL Poly Bottle 250 ml
15601190 2.5 L Poly Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691180 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1267991L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Número MDL MFCD00004753
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Punto de fusión 22°C to 26°C
Color Incolora
Densidad 0.833g/mL at 25°C
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 121°C (249.8°F)
Envase Poly Bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)11OH
Índice de refracción n20/D 1.442(lit.)
Cantidad 1 L
Número UN UN3077
Beilstein 1738860
Información de solubilidad Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Densidad del vapor 7.4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.33g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo