Learn More
1-Dodecanol, Reactivo ACS, ≥98%, Solstice
Código de producto. 15695550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15695550 500 g Frasco de polietileno 500 g
15685550 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695550 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 443816500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Número MDL MFCD00004753
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Punto de fusión 22 °C a 26 °C
Densidad 0,833 g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 260 °C a 262 °C
Temperatura de inflamación 121 °C (249,8 °F)
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal CH3(CH2)11OH
Índice de refracción n20/D 1.442
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1738860
Densidad del vapor 7.4 (frente al aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,33g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%