Learn More
1-Dodecanol, reactivo ACS, ≥ 98,0 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16683954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16683954 5 L 5 litros
16673954 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16683954 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 4438165L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
% máx. CAS ≤ 100%
Punto de fusión 22°C to 26°C
Color Blanco
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 121°C
Cantidad 5 L