Learn More
1-Dodecanol Acetato, TRC
Código de producto. 30132976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132976 50 g 50 g
30138447 100 g 100 g
30010593 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52539050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-66-3
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.37
Sinónimo Dodecyl Alcohol Acetate, Dodecyl Ester Acetic Acid, 1-Dodecyl Acetate, Dodecan-1-yl Acetate, Dodecanol Acetate, Dodecanyl Acetate, Dodecyl Acetate, Lauryl Acetate, NSC 67366, Okimelanolure, n-Dodecyl Acetate
Nombre IUPAC acetato de dodecil
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol Acetate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2089