Learn More
1-dodecanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Dodecanol |
| CAS | 112-53-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Dodecanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H26 O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Lauryl Alcohol, 1-Dodecanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCO |
| Mostrar más |