Learn More
1-Dodecanetiol, TRC
Código de producto. 30379477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379477 5 mL
30369905 50 mL
30374751 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4947935ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-55-0
Fórmula molecular C12H26S
Peso molecular (g/mol) 202.4
Sinónimo 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanethiol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1755
Porcentaje de pureza >95%