Learn More
1-Dodecanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358743 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10273950 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11965721 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10358743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117620025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-55-0
Fórmula molecular C12H26S
Peso molecular (g/mol) 202.40
Número MDL MFCD00004885
Clave InChI WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
Nombre IUPAC dodecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanethiol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7.0°C
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 266.0°C to 283.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11SH
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 2.5 L
Fieser 16,356
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido