Learn More
1-Dodecanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10273950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10273950 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10358743 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11965721 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10273950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20€
    46.65€ / 500 ml
    Ahorro 7.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-55-0
Fórmula molecular C12H26S
Peso molecular (g/mol) 202.40
Número MDL MFCD00004885
Clave InChI WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
Nombre IUPAC dodecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanethiol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7.0°C
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 266.0°C to 283.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11SH
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 500 mL
Fieser 16,356
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.