Learn More
Cloruro de 1-dodecanosulfonilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364514 25 g 25 g
11354514 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01224.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10147-40-7 | C12H25ClO2S | 268.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-40-7
Fórmula molecular C12H25ClO2S
Peso molecular (g/mol) 268.84
Número MDL MFCD00014728
Clave InChI PBULHKIPTBIZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanesulfonyl chloride, 1-dodecanesulfonylchloride, unii-g45gs200po, 1-dodecanesulphonyl chloride, dodecylsulfonyl chloride, dodecane-1-sulphonyl chloride, chlorododecylsulfone, dodecanesulfonylchloride, acmc-20a5qf, dodecanesulfonyl chloride
PubChem CID 66280
Nombre IUPAC cloruro de dodecano-1-sulfonilo
SMILES CCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanesulfonyl chloride
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 126°C to 130°C (4 mmHg)
Fórmula lineal CH3(CH2)11SO2Cl
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1778092
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.84
Porcentaje de pureza ≥98%