Learn More
Ácido 1-dodecanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Código de producto. 10676252 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676252 5 g Jarra de plástico para polvo 5 GR
1 options
Código de producto. 10676252 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/5296/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 2386-53-0
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H25NaO3S
Número MDL 7527
Sinónimo sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
Clave InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; dodecano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 272.379
PubChem CID 23665726
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo