Learn More
Ácido 1-dodecanosulfónico, sal sódica, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10786181 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10786181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147900010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 99+%
CAS 2386-53-0
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H25NaO3S
Fórmula lineal CH3(CH2)11SO3Na
Número MDL MFCD00007527
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; dodecano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 272.38
PubChem CID 23665726
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo