Learn More
Ácido 1-dodecanosulfónico, sal sódica, 99+ %, cromatografía de par iónico, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10288033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10288033 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10782244 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10288033 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-53-0
Número MDL MFCD00007527
Clave InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
Nombre IUPAC sodio; dodecano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous, Ion pair chromatography
Absorbancia 0.02 max. (C=0.18 M in hot water) at 230nm, 0.03 max. (C=0.18 M in hot water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.18 M in hot water) at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H25NaO3S
Fórmula lineal CH3(CH2)11SO3Na
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 272.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino