Learn More
1-Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581082 100 g Frasco de plástico 100 g
10272262 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581082 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 661-19-8
Fórmula molecular C22H46O
Peso molecular (g/mol) 326.61
Número MDL MFCD00002939
Clave InChI NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
Nombre IUPAC docosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Docosanol
Nombre de nota 0.98
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 227°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)21OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 431
Índice Merck 15, 3444
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Viscosidad 7.5 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sedimentos o comprimidos