Learn More
1-Docosanethiol, TRC
Código de producto. 30371245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371245 250 mg
30379508 500 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD678868250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-83-3
Fórmula molecular C22H46S
Peso molecular (g/mol) 342.67
Sinónimo Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
Nombre IUPAC docosano-1-tiolo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Docosanethiol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.332