Learn More
1-(difenilmetil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 18093670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093670 25 mg 25 miligramos
18090470 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1038.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(difenilmetil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Diphenylmethyl)piperazine
CAS 841-77-0
Nombres de analitos o componentes 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(Diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. A (EP), Cinnarizine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
SMILES C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-benzhidrilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 252.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1626 g/mol