Learn More
1-(difenilmetil)-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina, Mikromol™
Descripción
1-(Difenilmetil)-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| CAS | 16896-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H28 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Meclozine Hydrochloride Imp. E (EP), Meclozine Imp. E (EP), 1-(Diphenylmethyl)-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine, Meclozine Dihydrochloride Impurity E, Meclozine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N2/c1-21-9-8-10-22(19-21)20-26-15-17-27(18-16-26)25(23-11-4-2-5-12-23)24-13-6-3-7-14-24/h2-14,19,25H,15-18,20H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina |
| Mostrar más |