Learn More
1-(Dimetilcarbamoil)piperidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30384485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384485 50 mg
30372231 100 mg
30373999 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47346850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333985-79-8
Fórmula molecular C9H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 200.24
SMILES CN(C)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O3/c1-10(2)9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1161