Learn More
Sal interior de 1-dimetilcarbamoil-4-(2-sulfoetil)piridinio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479637 10 g 10 g
11489637 50 g 50 g
11499637 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22124.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136997-71-2
Fórmula molecular C10H14N2O4S
Peso molecular (g/mol) 258.29
Número MDL MFCD00185917
Clave InChI SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
SMILES CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 2-[1-(dimetilcarbamoil)piridin-1-io-4-il]etanosulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.29
Porcentaje de pureza 95%