Learn More
Clorhidrato de 1-dimetilaminometil-1-fenil-1-propanol (clorhidrato de alfa-[(dimetilamino)metil]-alfa-etilbencenometanol), Mikromol™
Description
Clorhidrato de 1-dimetilaminometil-1-fenil-1-propanol (clorhidrato de alfa-[(dimetilamino)metil]-alfa-etilbencenometanol)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Dimethylaminomethyl-1-phenyl-1-propanol Hydrochloride (alpha-[(Dimethylamino)methyl]-alpha-ethylbenzenemethanol Hydrochloride) |
| CAS | 104743-23-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Dimethylaminomethyl-1-phenyl-1-propanol Hydrochloride (alpha-[(Dimethylamino)methyl]-alpha-ethylbenzenemethanol Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Dimethylaminomethyl-1-phenyl-1-propanol Hydrochloride, alpha-[(Dimethylamino)methyl]-alpha-ethylbenzenemethanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(14,10-13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(O)(CN(C)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(dimetilamino)-2-fenilbutan-2-ol;clorhidrato |
| Show More |