Learn More
1-Dimetilamino-but-1-en-3-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628401 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10217560 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10733914 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10628401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298020100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2802-08-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2802-08-6
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00142611
Clave InChI QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
PubChem CID 5369152
Nombre IUPAC (E)-4-(dimetilamino)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a marrón rojizo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Índice de refracción 1.5570 to 1.56
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.