Learn More
1-(Dimetilamino)-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Dimethylamino)-2-propanone |
| CAS | 15364-56-4 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c1-5(7)4-6(2)3/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(dimetilamino)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.084 |