Learn More
1-Dimetilamino-2-propanol (Dimepranol), TRC
Código de producto. 17981065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981065 1 g 1 g
17914495 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4604001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-16-7
Fórmula molecular C5 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 103.16
Sinónimo 1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(N,N-Dimethylamino)-2-propanol, 1-Methyl-2-(dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methyl-1-ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methylethanol, 3-(Dimethylamino)-2-propanol, Bisomer Amine D 700, DL-1-(Dimethylamino)-2-propanol, DMA 2P, Dimepranol, Dimethyl(2-hydroxypropyl)amine, Dimethylisopropanolamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxy-1-propanamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylamine, N,N-Dimethylamino-2-propanol, N,N-Dimethylisopropanolamine, NSC 3163
Nombre IUPAC 1-(dimetilamino)propan-2-ol
SMILES CC(O)CN(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimepranol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0997