Learn More
1-Dimetilamino-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451277 250 g 250 g
11441277 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24234.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 108-16-7 | C5H13NO | 103.165 g/mol
1-Dimethylamino-2-propanol is one of the compounds used to identify the illegal manufacture of methadone.cv
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dimetilamino-2-propanol es uno de los compuestos utilizados para identificar la fabricación ilegal de metadona.cv
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-16-7
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.165
Número MDL MFCD00004532
Clave InChI NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
PubChem CID 37511
Nombre IUPAC 1-(dimetilamino)propan-2-ol
SMILES CC(CN(C)C)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-propanol
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.85
pH 11
Punto de ebullición 123°C to 126°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4195
Cantidad 250 g
Número UN UN2734
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylisopropanolamine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.