Learn More
1-Dimetilamino-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713651 250 g Frasco de vidrio 250 g
10366550 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115872500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-16-7 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-16-7
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.16
Número MDL MFCD00004532
Clave InChI NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
PubChem CID 37511
Nombre IUPAC 1-(dimetilamino)propan-2-ol
SMILES CC(CN(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 126.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4183 to 1.4203
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 4.9 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.