Learn More
1-(Dimetilamino)-2-fenil-2-butanilo 3,4,5-trimetoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30387678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387678 1 mg -
30379329 5 mg 5 miligramos
30386343 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4930761MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92414-09-0
Fórmula molecular C22 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 387.47
Sinónimo (1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Imp. D (EP)
Nombre IUPAC [1-(dimetilamino)-2-fenilbutan-2-il] 3,4,5-trimetoxibenzoato
SMILES CCC(CN(C)C)(OC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(15-23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2046