Learn More
1-Dimetilamino-2-nitroetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424743 1 g 1 g
11434743 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11637.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1190-92-7 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1190-92-7
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00051519
Clave InChI JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 1-dimethylamino-2-nitroethylene, e-n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, dimethyl e-2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, 1-dimethylamino-2-nitroethene, dimethyl 2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethylenamine, n,n-dimethyl-2-nitroethyleneamine, n,n-dimethyl-n-2-nitrovinyl amine
PubChem CID 637928
Nombre IUPAC (E)-N,N-dimetil-2-nitroetenamina
SMILES CN(C)C=C[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1903136
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%