Learn More
1-dimetilamino-2-metilbutan-3-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050359 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050359 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0038.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-dimetilamino-2-metilbutan-3-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
CAS 22104-62-7
Nombres de analitos o componentes 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO/c1-6(7(2)9)5-8(3)4/h6H,5H2,1-4H3
SMILES CC(CN(C)C)C(=O)C
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)-3-metilbutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 129.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1154 g/mol