Learn More
1-Difluorometoxi-3-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435926 25 g 25 g
11425926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22267.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22236-07-3 | Molecular Formula: C7H5F2NO3 | Molecular Weight: 189.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22236-07-3
Fórmula molecular C7H5F2NO3
Peso molecular (g/mol) 189.12
Número MDL MFCD03407974
Clave InChI NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
PubChem CID 2774117
Nombre IUPAC 1-(difluorometoxi)-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Densidad 1.391
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.12
Porcentaje de pureza 98%