Learn More
1-[(Dietilamino)carbonil]piperidina-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30364592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364592 100 mg 100 miligramos
30357456 10 mg 10 miligramos
30353968 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD132223100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188854-42-4
Fórmula molecular C11H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo 1-[(Diethylamino)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Diethylcarbamoyl-piperidine-4-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-(dietilcarbamoil)piperidina-4-carboxílico
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-12(4-2)11(16)13-7-5-9(6-8-13)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1474