Learn More
1-(Dicloroacetil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolinol, TRC
Código de producto. 30388029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30388029 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30388029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43178525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol
CAS 62265-67-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H11 Cl2 N O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,2-Dichloro-1-(3,4-dihydro-6-hydroxy-1(2H)-quinolinyl)ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c12-10(13)11(16)14-5-1-2-7-6-8(15)3-4-9(7)14/h3-4,6,10,15H,1-2,5H2
SMILES Oc1ccc2N(CCCc2c1)C(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-(6-hidroxi-3,4-dihidro-2H-quinolin-1-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 260.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0167
Porcentaje de pureza >95