Learn More
1-(Diaminometileno)-3-Beta-D-ribofuranosil-urea Picrate, TRC
Código de producto. 30137898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137898 250 mg 250 miligramos
30133169 100 mg 100 miligramos
18003640 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417660250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4336-46-3
Fórmula molecular C7 H14 N4 O5 . C6 H3 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 463.31
Sinónimo NSC 232826, 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate, Azacitidine Related Compound C (USP), Urea, N-(aminoiminomethyl)-N'-beta-D-ribofuranosyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1), Urea, 1-(diaminomethylene)-3-beta-D-ribofuranosyl-, picrate (7CI), Urea, 1-amidino-3-beta-D-ribofuranosyl-, monopicrate (8CI), Azacitidine RC C, Azacitidine Related Compound C as Picrate
Nombre IUPAC 1-carbamimidolil-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]urea; 2,4,6-trinitrofenol
SMILES NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O.Oc2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea Picrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H/t2-,3-,4-,5-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.0935
Porcentaje de pureza >95%