Learn More
1-desoxicarbadox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Desoxycarbadox |
| CAS | 118828-83-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-3-((2-(Methoxycarbonyl)hydrazono)methyl)quinoxaline1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O3/c1-18-11(16)14-12-6-8-7-15(17)10-5-3-2-4-9(10)13-8/h2-7H,1H3,(H,14,16) |
| SMILES | COC(=O)NN=Cc1cn(=O)c2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-oxoquinoxalin-2-il)metilideneamino]carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.075 |