Learn More
1-Desmetil Granisetrón (Impureza Granisetrón B), TRC
Código de producto. 30136587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136587 5 mg 5 miligramos
30134858 1 mg 1 miligramo
30012481 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920385MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107007-95-4
Fórmula molecular C17 H22 N4 O
Peso molecular (g/mol) 298.38
Sinónimo Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv.
Nombre IUPAC N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1H-indazol-3-carboxamida
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1794
Porcentaje de pureza >95%