Learn More
1-Desmetil 2-Metil Granisetrón (Impureza Granisetrón A), TRC
Código de producto. 17964075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964075 50 mg 50 miligramos
17923765 5 mg 5 miligramos
17911335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29208550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127472-42-8
Fórmula molecular C18 H24 N4 O
Peso molecular (g/mol) 312.41
Sinónimo 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Nombre IUPAC 2-metil-N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.195
Porcentaje de pureza >95%